주요 문서
299391
Sigma-Aldrich
Tetrairidium dodecacarbonyl
98%
동의어(들):
Iridium carbonyl
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
500 MG
₩497,553
₩497,553
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
500 MG
₩497,553
About This Item
Linear Formula:
Ir4(CO)12
CAS Number:
Molecular Weight:
1104.99
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
solubility:
THF: slightly soluble(lit.)
toluene: slightly soluble(lit.)
₩497,553
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
98%
양식
powder
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: iridium
mp
195 °C (dec.) (lit.)
solubility
THF: slightly soluble(lit.)
toluene: slightly soluble(lit.)
SMILES string
[Ir].[Ir].[Ir].[Ir].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
InChI
1S/12CO.4Ir/c12*1-2;;;;
InChI key
XWDKRVSSHIJNJP-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.