문서
250937
Sigma-Aldrich
1,6-Dimethylnaphthalene
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C10H6(CH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
156.22
Beilstein:
1854429
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
99%
refractive index
n20/D 1.606 (lit.)
bp
265-266 °C (lit.)
mp
−17-−16 °C (lit.)
density
1.002 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc2c(C)cccc2c1
InChI
1S/C12H12/c1-9-6-7-12-10(2)4-3-5-11(12)8-9/h3-8H,1-2H3
InChI key
CBMXCNPQDUJNHT-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... CYP1A2(1544)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
233.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
112 °C - closed cup