주요 문서
553735
Sigma-Aldrich
1,1-Cyclohexanediacetic acid monoamide
97%
동의어(들):
1-(2-Amino-2-oxoethyl)cyclohexaneacetic acid, 1-[(Aminocarbonyl)methyl]cyclohexaneacetic acid, 3,3-Pentamethyleneglutaramic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 G
₩199,854
₩199,854
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 G
₩199,854
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H17NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
199.25
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩199,854
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
97%
mp
141-146 °C (lit.)
작용기
amide
carboxylic acid
SMILES string
NC(=O)CC1(CCCCC1)CC(O)=O
InChI
1S/C10H17NO3/c11-8(12)6-10(7-9(13)14)4-2-1-3-5-10/h1-7H2,(H2,11,12)(H,13,14)
InChI key
QJGSJXLCJRXTRY-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
1,1-Cyclohexanediacetic acid monoamide, also known as gabapentin amide, has neurological properties.[1] It is an important intermediate formed during the synthesis of a potential antiepileptic drug, gabapentin.[2]
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Development and Validation of 1, 1-Cyclohexanediacetic Acid Monoamide by using Spectrophotometry
Haque SM and Shanker P.
Residue Reviews, 5(2), 11-17 (2014)
High-efficiency aminocarbonylation by introducing CO to a pressurized continuous flow reactor.
Csajagi C, et al.
Organic Letters, 10(8), 1589-1589 (2008)