주요 문서
P33801
Sigma-Aldrich
4-Phenylpyrimidine
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H8N2
CAS Number:
Molecular Weight:
156.18
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
96%
mp
54-58 °C (lit.)
SMILES string
c1ccc(cc1)-c2ccncn2
InChI
1S/C10H8N2/c1-2-4-9(5-3-1)10-6-7-11-8-12-10/h1-8H
InChI key
MKLQPIYLZMLAER-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)