주요 문서
N20506
Sigma-Aldrich
4-(4-Nitrophenyl)butyric acid
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
O2NC6H4(CH2)3CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
209.20
Beilstein:
2051992
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
양식
powder
mp
90-93 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)CCCc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H11NO4/c12-10(13)3-1-2-8-4-6-9(7-5-8)11(14)15/h4-7H,1-3H2,(H,12,13)
InChI key
WQMLUHZFRFCQDB-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)