주요 문서
137847
Sigma-Aldrich
2-Methyl-3-nitrobenzoic acid
99%
동의어(들):
3-Nitro-o-toluic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 G
₩89,929
₩89,929
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 G
₩89,929
About This Item
Linear Formula:
CH3C6H3(NO2)CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
181.15
Beilstein:
2050096
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩89,929
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
99%
양식
solid
mp
182-184 °C (lit.)
SMILES string
Cc1c(cccc1[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C8H7NO4/c1-5-6(8(10)11)3-2-4-7(5)9(12)13/h2-4H,1H3,(H,10,11)
InChI key
YPQAFWHSMWWPLX-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
2-Methyl-3-nitrobenzoic acid was used as starting reagent in the synthesis of methyl 2-methyl-3-nitrobenzoate[1] and 2,3-unsubstituted indoles[2].
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Synthesis of (2S)-2-amino-3-(1H-4-indolyl) propanoic acid, a novel tryptophan analog for structural modification of bioactive peptides.
Fauq AH, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 9(23), 4127-4134 (1998)
Palladium-catalyzed coupling of 2-bromoanilines with vinylstannanes. A regiocontrolled synthesis of substituted indoles.
Krolski ME, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 53(6), 1170-1176 (1988)