주요 문서
MT51340900
Mettler Toledo DX series ISE half-cells electrode
Ammonium selective
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
39121436
NACRES:
NB.79
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
material
membrane (Polymer)
shaft (POM/PVC)
제조업체/상표
Mettler-Toledo 51340900
측정 범위
1.0-1.0-2
온도 측정 범위
0-50 °C
pH
2-9
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Modular and versatile the METTLER TOLEDO DX series ion-selective half-cells consist of two elements: a universal shaft and an ion-specific membrane module. This module may be exchanged allowing you to measure the ion of your choice. Just order the membrane kit specific for that ion, mount the new module onto the shaft of your ISE half-cell, and you have a new ISE!
electrolyte for reference electrode: 2 mol/L MgSO4, ISA solution: 0.5 mol/L MgSO4
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)