문서
MT51340333
Mettler-Toledo Economic & Easy combination pH electrode
BNC connection
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115604
NACRES:
NB.61
제조업체/상표
Mettler-Toledo 51340333
온도 측정 범위
0-50 °C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The spear tip design makes it ideal for solid samples such as meat, fruit, cheese, soil and many more; low-maintenance