주요 문서
Z524689
Glas-Col® Series STM heating mantles
for flask size, 250 mL, AC/DC input 230 V AC
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩659,040
₩659,040
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩659,040
About This Item
UNSPSC 코드:
41102405
₩659,040
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
특징
CSA approved
for flask size 250 mL
제조업체/상표
Glas-Col 100BSTM701
재고 정보
not available in EU
온도 측정 범위
≤650 °C (internal operating)
출력
470 watts
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The Series STM mantles perform the same function as Series TM heating mantles but will operate upto 650 °C. 12 and 22L mantles have 3in. legs for cool lab benches, are sealed, and have inert gas purge fittings. A temperature controller is required for operation.
Caution: Series STM mantles are recommended for use with flammable solvents only when used with a Poncho safety shield (listed separately).
  • Detachable 4ft, 3-wire cord and locking connector (except 12 and 22L models which have a terminal box)
  • Not CE Compliant
법적 정보
Glas-Col is a registered trademark of Glas-Col LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)