material
glass, U membrane
plastic, POM shaft
설명
Reference system: Ag/AgCl
fill solution: Gel
제조업체/상표
Mettler-Toledo 51340242
온도 측정 범위
0-80 °C
길이 × 너비
120 mm × 12 mm
pH
0-14
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The LightEdition (LE) sensors are tailor-made for high price/performance ratio. The offering includes sensors for all common applications and focuses on low maintenance and easy handling.
It is the perfect match with the Five and Education Line meters.
Supplied with 1.0 m cable.
It is the perfect match with the Five and Education Line meters.
Supplied with 1.0 m cable.
pH electrode LE438 With an integrated temperature sensor, this maintenance-free gel-filled electrode covers most applications and offers automatic temperature compensation.
Unbreakable, chemically resistant POM shaft
Integrated NTC 30 kΩ temperature probe
Unbreakable, chemically resistant POM shaft
Integrated NTC 30 kΩ temperature probe
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.