주요 문서
M51601
Sigma-Aldrich
2-Methylindoline
98%
동의어(들):
α-Methyldihydroindole, 2,3-Dihydro-2-methylindole, 2-Methyl-2,3-dihydroindole, NSC 65598
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H11N
CAS Number:
Molecular Weight:
133.19
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
M51601 제품과 관련한 질문은 현지 머크 영업소 또는 판매 사원에게 문의해 주십시오. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
분석
98%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.569 (lit.)
bp
228-229 °C (lit.)
density
1.023 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC1Cc2ccccc2N1
InChI
1S/C9H11N/c1-7-6-8-4-2-3-5-9(8)10-7/h2-5,7,10H,6H2,1H3
InChI key
QRWRJDVVXAXGBT-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Reactant for preparation of:
  • Inhibitors of NOD1-induced nuclear factor-κB activation
  • Red fluorescent dyes for organic light-emitting diodes
  • Norepinephrine reuptake inhibitors
  • MT2-selective melatonin receptor antagonists
  • Protease-activated receptor-1 antagonists
  • Diuretic agent indapamide
  • Dopamine D2/D4 receptor antagonists
  • Antitumor agents
픽토그램
Skull and crossbonesEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
200.1 °F - closed cup
Flash Point (°C)
93.4 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)