주요 문서
536148
Sigma-Aldrich
4′-Amino-3′,5′-dichloroacetophenone
97%
동의어(들):
1-(4-Amino-3,5-dichlorophenyl)-ethanone, 3,5-Dichloro-4-aminoacetophenone
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 G
₩96,831
₩96,831
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 G
₩96,831
About This Item
Linear Formula:
H2NC6H2(Cl)2C(O)CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
204.05
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩96,831
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
97%
mp
162-166 °C (lit.)
작용기
chloro
ketone
SMILES string
CC(=O)c1cc(Cl)c(N)c(Cl)c1
InChI
1S/C8H7Cl2NO/c1-4(12)5-2-6(9)8(11)7(10)3-5/h2-3H,11H2,1H3
InChI key
JLPKZJDZXIKSCP-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)