1057507
USP
Benzothiadiazine Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
3-Chloroaniline-4,6-disulfonamide, 4-Amino-6-chlorobenzene-1,3-disulfonamide
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
hydrochlorothiazide
제조업체/상표
USP
mp
257-261 °C (lit.)
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
SMILES string
Nc1cc(Cl)c(cc1S(N)(=O)=O)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C6H8ClN3O4S2/c7-3-1-4(8)6(16(10,13)14)2-5(3)15(9,11)12/h1-2H,8H2,(H2,9,11,12)(H2,10,13,14)
InChI key
IHJCXVZDYSXXFT-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
- Chlorothiazide
- Triamterene and Hydrochlorothiazide Tablets
- Lisinopril and Hydrochlorothiazide Tablets
- Spironolactone and Hydrochlorothiazide Tablets
- Captopril and Hydrochlorothiazide Tablets
- Irbesartan and Hydrochlorothiazide Tablets
- Quinapril and Hydrochlorothiazide Tablets
분석 메모
기타 정보
관련 제품
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객