문서
L410411
5-(3-METHOXYPHENYL)-4-{[(E,2E)-3-(2-METHOXYPHENYL)-2-PROPENYLIDENE]AMINO}-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C19H18N4O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
366.445
MDL number:
기타 정보