문서
L410403
4-{[(E)-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)METHYLIDENE]AMINO}-5-(3-METHOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C18H18N4O3S
CAS Number:
Molecular Weight:
370.433
MDL number:
기타 정보