문서
L410497
4-{[(E,2Z)-2-CHLORO-3-PHENYL-2-PROPENYLIDENE]AMINO}-5-[4-(DIMETHYLAMINO)PHENYL]-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C19H18ClN5S
CAS Number:
Molecular Weight:
383.906
MDL number:
기타 정보