주요 문서
L070000
Sigma-Aldrich
Fast Deprotection Cap A
45-55 g/L (TAC2O content, gravimetric)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116105
NACRES:
NA.21
L070000 제품은 고객 맞춤형 제품으로 웹사이트에서 판매할 수 없습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
유형
for DNA synthesis
for DNA synthesis
제품 라인
Proligo Reagents
양식
liquid
저장 조건
dry at room temperature
농도
45-55 g/L (TAC2O content, gravimetric)
색상
clear
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Fast Deprotection Cap A contains tert-butylphenoxyacetyl aceticanhydride (TAC2O) in tetrahydrofuran, which ensures thedisplacement of tert-butylphenoxyacetyl (TAC) on guanine bases doesnot occur.
제조 메모
Tetrahydrofurane / TAC2O 100/5 (v/w)
기타 정보
Fast Deprotection Cap A solution must be used for synthesis with Sigma-Aldrich′s TAC-protected phosphoramidites. Fast Deprotection Cap A solution, containing tert-butylphenoxyacetyl acetic anhydride (TAC2O) in tetrahydrofuran, is used in place of Cap A solution to ensure that the displacement of tert-butylphenoxyacetyl (TAC) on guanine bases of the TAC-protected DNA and RNA phosphoramidites does not occur.
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
6.1 °F
Flash Point (°C)
-14.4 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)