주요 문서
L060030
Sigma-Aldrich
Oxidizer
0.1 M, configured for ABI
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.21
L060030 제품은 고객 맞춤형 제품으로 웹사이트에서 판매할 수 없습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Quality Level
유형
for DNA synthesis
제품 라인
Proligo Reagents
양식
liquid
유통기한
365 days
농도
22.9-27.9 g/L (Iodine content, titration)
색상
clear, brownish solution
호환성
configured for ABI
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Oxidizer solution, containing tetrahydrofuran (THF), pyridine, iodine, and water, is applied to oxidize the chemically unstable trivalent phosphorous triester linkage formed in the coupling reaction to a stable pentavalent phosphate triester. Iodine functions as a mild oxidant and water functions as an oxygen donor.The product is configured for ABI 39X/3400 FormulationFormulation.
제조 메모
Tetrahyrofurane/Water/Pyridine/Iodine 77/2/21/2.54 (v/v/v/w)
법적 정보
ABI is a trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Respiratory system, Thyroid
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
6.1 °F
Flash Point (°C)
-14.4 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)