주요 문서
JKA8010
Sigma-Aldrich
8arm-PEG15K-Succinimidyl Succinate
Hexaglycerol core, average Mn 15000
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩537,341
₩537,341
예상 입고일2025년 5월 29일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩537,341
About This Item
Linear Formula:
R(O(CH2CH2O)nCOCH2CH2COOC4H4O2N)8
UNSPSC 코드:
51171641
NACRES:
NA.23
₩537,341
예상 입고일2025년 5월 29일세부사항
벌크 견적 요청
양식
solid
분자량
average Mn 15000
저장 온도
−20°C
애플리케이션
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
법적 정보
Product of JenKem Technology
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Giorgi, M.E., et al.
Glycobiology, 22(10) (2012)