주요 문서
JKA7147
Sigma-Aldrich
4arm-PEG3K 3arm-OH, 1arm-COOH
average Mn 3000
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C(CH2O(CH2CH2O)nCH2COOH)(CH2O(CH2CH2O)nH)3
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.23
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
양식
solid
분자량
average Mn 3000
저장 온도
−20°C
애플리케이션
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
법적 정보
Product of JenKem Technology
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)