주요 문서
JKA13015
Sigma-Aldrich
mPEG12
SH, methoxy PEG12 thiol, monodisperse
동의어(들):
Polyethylene glycol
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
500 MG
₩1,083,411
₩1,083,411
예상 입고일2025년 5월 16일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
500 MG
₩1,083,411
About This Item
Linear Formula:
CH3O(CH2CH2O)11CH2CH2SH
UNSPSC 코드:
12162002
NACRES:
NA.23
₩1,083,411
예상 입고일2025년 5월 16일세부사항
벌크 견적 요청
제품명
mPEG12-SH,
양식
liquid
폴리머 구조
shape: linear
functionality: monofunctional
저장 온도
−20°C
일반 설명
Monodisperse PEG. SH can react with metal surfaces, other thiols, disulfide, maleimide and vinyl sulfone groups.
애플리케이션
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
법적 정보
Product of JenKem Technology
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)