주요 문서
Z531235
Sigma-Aldrich
Aldrich® coiled condenser
jacketed, L 200 mm, joint: ST/NS 14/20
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩563,833
₩563,833
출고 가능일2025년 4월 17일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩563,833
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
₩563,833
출고 가능일2025년 4월 17일세부사항
조인트
joint: ST/NS14/20
길이
200 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
The coiled condenser circulates coolant through the coil. The jacketed version provides additional cooling capacity by allowing vapors to condense on the inner wall of the jacket.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)