주요 문서
I22005
Sigma-Aldrich
Isopropyl disulfide
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 G
₩73,588
₩73,588
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 G
₩73,588
About This Item
Linear Formula:
[(CH3)2CH]2S2
CAS Number:
Molecular Weight:
150.31
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩73,588
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
96%
refractive index
n20/D 1.4906 (lit.)
bp
175-176 °C (lit.)
density
0.943 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)SSC(C)C
InChI
1S/C6H14S2/c1-5(2)7-8-6(3)4/h5-6H,1-4H3
InChI key
LZAZXBXPKRULLB-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
64.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
18 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Bofan Yu et al.
Journal of chromatography. A, 1356, 221-229 (2014-07-07)
For the expanded application area, fast trace analysis of certain high boiling point (i.e., 150-250 °C) volatile organic compounds (HVOCs) in water, a large volume-direct aqueous injection-gas chromatography (LV-DAI-GC) method was optimized for the following parameters: packed sorbent for sample