주요 문서
HAM58381-01
Luer lock conversion kit, for Hamilton® Microlab® 600 Concorde convertible hand tip probe
pack of 1 kit
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 KIT
₩113,173
₩113,173
예상 입고일2025년 4월 11일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 KIT
₩113,173
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.01
₩113,173
예상 입고일2025년 4월 11일세부사항
포장
pack of 1 kit
일반 설명
The Luer Lock Conversion Kit is an upgrade for the basic Concorde Convertible Tip Hand Probe. This kit converts the Concorde CT to a TLL probe. It does not include a CT probe.
법적 정보
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microlab is a registered trademark of Hamilton Co.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)