주요 문서
Z274259
Sigma-Aldrich
Aldrich® tube fitting kit
for tubing i.d., 1/4 in.
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 KIT
₩343,882
₩343,882
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 KIT
₩343,882
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.35
₩343,882
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
특징
for tubing i.d. 1/4 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Clear, natural Nylon-66 fittings for making a variety of connections with flexible tubing. Fittings are supplied in a compartmentalized PP storage box.
Contains 90 fittings that include: tubing hose barbs, connectors, tees, elbows, plugs, and locking sleeves.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)