주요 문서
H59206
Sigma-Aldrich
6-Hydroxy-2,4,5-triaminopyrimidine sulfate salt
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H7N5O · H2SO4
CAS Number:
Molecular Weight:
239.21
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
97%
양식
powder
SMILES string
Nc1nc(N)c(N)c(O)n1
InChI
1S/C4H7N5O/c5-1-2(6)8-4(7)9-3(1)10/h5H2,(H5,6,7,8,9,10)
InChI key
SYEYEGBZVSWYPK-UHFFFAOYSA-N
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Jérôme Mulhbacher et al.
PLoS pathogens, 6(4), e1000865-e1000865 (2010-04-28)
Riboswitches are regulatory elements modulating gene expression in response to specific metabolite binding. It has been recently reported that riboswitch agonists may exhibit antimicrobial properties by binding to the riboswitch domain. Guanine riboswitches are involved in the regulation of transport