주요 문서
T3807
Sigma-Aldrich
2,4,5,6-Tetraaminopyrimidine sulfate salt
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 G
₩76,328
₩76,328
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 G
₩76,328
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H8N6 · H2SO4
CAS Number:
Molecular Weight:
238.23
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩76,328
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
97%
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
OS(O)(=O)=O.Nc1nc(N)c(N)c(N)n1
InChI
1S/C4H8N6.H2O4S/c5-1-2(6)9-4(8)10-3(1)7;1-5(2,3)4/h5H2,(H6,6,7,8,9,10);(H2,1,2,3,4)
InChI key
MQEFDQWUCTUJCP-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)