주요 문서
8.14764
Sigma-Aldrich
2,4,5-Triamino-6-hydroxypyrimidine sulfate
for synthesis
동의어(들):
2,4,5-Triamino-6-hydroxypyrimidine sulfate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 G
₩70,543
₩70,543
예상 입고일2025년 4월 02일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 G
₩70,543
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H7N5O · xH2SO4
CAS Number:
Molecular Weight:
141.13 (free base basis)
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352107
EC 인덱스 번호:
254-393-0
NACRES:
NA.22
₩70,543
예상 입고일2025년 4월 02일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
양식
powder
효능
>3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2-3 (20 °C, 2 g/L in H2O)
mp
350 °C
solubility
2 g/L
벌크 밀도
480 kg/m3
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[S](=O)(=O)([O-])O.Nc1nc(c(c(n1)[O-])N)N
InChI
1S/C4H7N5O.H2O4S/c5-1-2(6)8-4(7)9-3(1)10;1-5(2,3)4/h5H2,(H5,6,7,8,9,10);(H2,1,2,3,4)/p-2
InChI key
RSKNEEODWFLVFF-UHFFFAOYSA-L
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable