주요 문서
H31530
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)pyridine hydrochloride
technical grade, 85%
동의어(들):
3-Hydroxy-2-pyridinemethanol hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H7NO2 · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
161.59
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Grade
technical grade
분석
85%
mp
217 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cl[H].OCc1ncccc1O
InChI
1S/C6H7NO2.ClH/c8-4-5-6(9)2-1-3-7-5;/h1-3,8-9H,4H2;1H
InChI key
SKVRYQUMKJQZFN-UHFFFAOYSA-N
기타 정보
remainder sodium chloride
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)