128759
6-Hydroxypyridine-3-carboxylic acid
98%
동의어(들):
2-Hydroxy-5-pyridinecarboxylic acid, 6-Hydroxynicotinic acid
크기 선택
About This Item
추천 제품
분석
98%
양식
powder
mp
>300 °C (lit.)
작용기
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)c1ccc(O)nc1
InChI
1S/C6H5NO3/c8-5-2-1-4(3-7-5)6(9)10/h1-3H,(H,7,8)(H,9,10)
InChI key
BLHCMGRVFXRYRN-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable