주요 문서
925276
Sigma-Aldrich
11β-Hydroxytestosterone-(9,11,12,12-d4)
≥98 atom % D, ≥95% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 MG
₩256,186
₩256,186
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
1 MG
₩256,186
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C19D4H24O3
Molecular Weight:
308.45
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.13
₩256,186
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
동위원소 순도
≥98 atom % D
Quality Level
분석
≥95% (CP)
질량 이동
M+4
SMILES string
O[C@H]1CCC2C3CCC4=CC(CC[C@]4(C)[C@@]3([2H])[C@](O)([2H])C([2H])([2H])[C@@]21C)=O
InChI
1S/C19H28O3/c1-18-8-7-12(20)9-11(18)3-4-13-14-5-6-16(22)19(14,2)10-15(21)17(13)18/h9,13-17,21-22H,3-8,10H2,1-2H3/t13?,14?,15-,16-,17+,18-,19-/m0/s1/i10D2,15D,17D
InChI key
YQDZGFAYWGWSJK-NNPQYBSZSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Health hazardExclamation markEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Repr. 1B
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)