주요 문서
GF56924466
Bismuth-lead alloy, Bi55.5Pb44.5
100g lump, 100mm max. lump size
동의어(들):
BI076100
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12141706
NACRES:
NA.23
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
양식
lumps
제조업체/상표
Goodfellow 569-244-66
중량
100 g
최대 종괴 크기
100 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
픽토그램
Health hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral - STOT RE 2
표적 기관
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)