주요 문서
GF05735134
Bismuth-lead alloy, Bi55.5Pb44.5
1000g lump, 100mm max. lump size
동의어(들):
BI076100
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩903,655
₩903,655
예상 입고일2025년 6월 09일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩903,655
About This Item
UNSPSC 코드:
12141706
NACRES:
NA.23
₩903,655
예상 입고일2025년 6월 09일세부사항
벌크 견적 요청
양식
lumps
제조업체/상표
Goodfellow 057-351-34
중량
1000 g
최대 종괴 크기
100 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)