주요 문서
Z288136
Drying tube insert for Büchi® models B-580 & B-585 ovens
size 230 mm × 50 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩3,532,302
₩3,532,302
예상 입고일2025년 5월 21일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩3,532,302
About This Item
UNSPSC 코드:
41104812
NACRES:
NB.43
₩3,532,302
예상 입고일2025년 5월 21일세부사항
material
borosilicate glass
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Büchi 002965
크기
230 mm × 50 mm
일반 설명
The Buchi drying tube insert comes separately as a replacement part. Use with the Buchi drying tube assembly (Z229776) in the Buchi glass drying oven (Z563080 or Z616818).
법적 정보
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)