주요 문서
GF32136500
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
mesh, 150 x 150mm, 0.38mm nominal aperture, 0.75mm thickness, 0.25mm wire diameter, 40 x 40 wires/inch, 0.37 open area, plain weave mesh
동의어(들):
FE228710
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩392,907
5 EA
₩1,591,216
₩392,907
예상 입고일2025년 6월 03일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩392,907
5 EA
₩1,591,216
About This Item
UNSPSC 코드:
11171600
NACRES:
NA.23
₩392,907
예상 입고일2025년 6월 03일세부사항
벌크 견적 요청
설명
0.37 (open area)
40 x 40 (wires/inch)
양식
(mesh)
제조업체/상표
Goodfellow 321-365-00
직경 × 두께
0.25 mm × 0.75 mm , plain weave mesh
크기
150 mm × 150 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)