주요 문서
GF53057099
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
mesh, 100 x 100mm, 0.38mm nominal aperture, 0.75mm thickness, 0.25mm wire diameter, 40 x 40 wires/inch, 0.37 open area, plain weave mesh
동의어(들):
FE228710
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩429,142
₩429,142
예상 입고일2025년 5월 30일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩429,142
About This Item
UNSPSC 코드:
11171600
NACRES:
NA.23
₩429,142
예상 입고일2025년 5월 30일세부사항
벌크 견적 요청
설명
0.37 (open area)
40 x 40 (wires/inch)
양식
(mesh)
제조업체/상표
Goodfellow 530-570-99
직경 × 두께
0.25 mm × 0.75 mm , plain weave mesh
크기
100 mm × 100 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
질문
  1. what size are your stainless panels for area coverage
    1 답변
    1. The size of the panel is 100 x 100mm.