주요 문서
GF24757960
Platinum-iridium alloy, Pt80Ir20
1m wire, 0.015mm diameter, stress relieved
동의어(들):
PT045105
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩652,239
₩652,239
예상 입고일2025년 6월 02일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩652,239
About This Item
UNSPSC 코드:
11101711
NACRES:
NA.23
₩652,239
예상 입고일2025년 6월 02일세부사항
벌크 견적 요청
양식
wire
제조업체/상표
Goodfellow 247-579-60
길이 × 직경
1 m × 0.015 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)