주요 문서
GF89509887
Platinum-iridium alloy, Pt90Ir10
50mm rod, 2.0mm diameter, as drawn
동의어(들):
PT027910
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩2,110,693
₩2,110,693
예상 입고일2025년 6월 02일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩2,110,693
About This Item
UNSPSC 코드:
11101711
NACRES:
NA.23
₩2,110,693
예상 입고일2025년 6월 02일세부사항
벌크 견적 요청
양식
rod
제조업체/상표
Goodfellow 895-098-87
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
질문
  1. I plan to machine the electrodes (2mm L) out of this rod. Is this rod perfectly straight?
    1 답변
    1. These items are released as straight rods and shipped in protective packaging. Testing for perfect straightness or linearity has not been performed.