주요 문서
GF16318087
Quartz - fused
sheet, thickness 0.50 mm, size 10 × 10 mm, condition polished both sides
동의어(들):
SI613075
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 EA
₩2,079,735
₩2,079,735
예상 입고일2025년 6월 04일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 EA
₩2,079,735
About This Item
UNSPSC 코드:
12352103
NACRES:
NA.23
₩2,079,735
예상 입고일2025년 6월 04일세부사항
벌크 견적 요청
양식
sheet
제조업체/상표
Goodfellow 163-180-87
크기
10 × 10 mm
두께
0.50 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)