주요 문서
F1557
Sigma-Aldrich
9-Oxofluorene-4-carboxylic acid
97%
동의어(들):
9-Fluorenone-4-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩168,186
₩168,186
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩168,186
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H8O3
CAS Number:
Molecular Weight:
224.21
Beilstein:
2694801
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩168,186
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
97%
mp
225-227 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)c1cccc2C(=O)c3ccccc3-c12
InChI
1S/C14H8O3/c15-13-9-5-2-1-4-8(9)12-10(13)6-3-7-11(12)14(16)17/h1-7H,(H,16,17)
InChI key
AFQYQSWTVCNJQT-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)