주요 문서
695432
Sigma-Aldrich
4-(4-Morpholinyl)benzoic acid
97%
동의어(들):
4-Morpholinobenzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩65,975
₩65,975
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩65,975
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H13NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
207.23
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩65,975
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
97%
양식
powder
mp
284-289 °C
작용기
carboxylic acid
ether
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC(=O)c1ccc(cc1)N2CCOCC2
InChI
1S/C11H13NO3/c13-11(14)9-1-3-10(4-2-9)12-5-7-15-8-6-12/h1-4H,5-8H2,(H,13,14)
InChI key
XVAJKPNTGSKZSQ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)