주요 문서
DWK73808-33430
Kimble® Closed Top Polypropylene Screw Thread Cap With Welded Ptfe-Faced Silicone Liner
33-430
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 PKG
₩151,438
₩151,438
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 PKG
₩151,438
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
NB.17
₩151,438
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
PTFE/silicone liner
black polypropylene screw cap (33-430 thread)
포장
pkg of 1 packs (48 caps)
제조업체/상표
Kimble® 73808-33430
피팅
thread
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Closure solution for vials and bottles
특징 및 장점
  • PTFE faced/general purpose white rubber liners are highly resistant to chemical effects
  • Closures are ideal for repeated autoclaving
  • Welded liner technology eliminates the possibility of glue contamination
법적 정보
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
질문
  1. What is the heat capacity of these lids? Can they withstand autoclave temperatures/pressure?
    1 답변
    1. This cap is suitable for use up to 135°C and may be repeatedly autoclaved at 121°C at 15 psig for 20 minutes. To prevent damage to containers, caps should be loose during autoclaving to allow for venting.