주요 문서
DWK213943608
DURAN® Super duty measuring cylinder low form
glass cylinder, cylinder capacity (250 mL), class A, with certificate
동의어(들):
213943608
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
제품 DWK213943608은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
material
glass cylinder
특징
class A with certificate
포장
case of 2 ea
제조업체/상표
DURAN® 213943608
실린더 용량
(250 mL)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Calibration is based on the poured in volume (“In”) at a + 20 °C reference temperature. A uniform wall thickness over the entire measuring range prevents wedge errors. Fired-on, highly durable blue print. Easy-to-read scale with graduation marks to estimate the content. With circular ring graduations, hexagonal base. The volume content tolerances conform to accuracy Class A. With batch certificate and certificate of conformity.
법적 정보
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)