주요 문서
Z327409
BRAND® graduated cylinder, PMP
volume 250 mL, tol. accuracy: 0.8 mL, subdivision, 2 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
2 EA
₩87,189
₩87,189
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
2 EA
₩87,189
About This Item
UNSPSC 코드:
41121805
NACRES:
NB.43
₩87,189
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
특징
subdivision 2 mL
제조업체/상표
BRAND
tol. measuring range
accuracy: 0.8 mL
부피 측정 범위
250 mL
높이
315 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
PLASTIBRAND Class A+ graduated cylinders achieve 20% tighter error limits than required by DIN 12681. PMP, transparent, tall form, with blue printed scale, conformity certified.
To DIN 12681 and ISO 6706. Calibrated to contain. Includes one batch certificate. Exposure to temperatures up to 121°C (autoclaving) will not cause permanent exceeding of error limits. Cleaning temperature below 60°C is recommended to preserve marks and inscriptions.
기타 정보
BR35148 (India)
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)