주요 문서
DWK211835407
Duran® Filtering Flasks And Bottles With Side-Arm Socket
conical bottom (ERLENMEYER SHAPE)
동의어(들):
211835407
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
제품 DWK211835407은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
material
conical bottom (ERLENMEYER SHAPE)
포장
pkg of 10 ea
제조업체/상표
DURAN® 211835407
용량
1000 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Separations by vacuum filtration, Filtration at reduced pressure, Filtrieren, Vacuum filtration, Safe working under vacuum, Boro 3.5
특징 및 장점
Provision of filtration flasks with a socket has not only made work in preparation and analytical laboratories easier and simpler, but has also reduced the risk of accidents; Vacuum resistant due to the heavy wall thickness; Fired-on, highly durable white print; Fired-on, highly durable white print; Erlenmeyer shape
법적 정보
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)