주요 문서
D85209
Sigma-Aldrich
Diethyl 2-acetylglutarate
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C2H5O2CCH2CH2CH(COCH3)CO2C2H5
CAS Number:
Molecular Weight:
230.26
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.439 (lit.)
bp
154 °C/11 mmHg (lit.)
density
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)CCC(C(C)=O)C(=O)OCC
InChI
1S/C11H18O5/c1-4-15-10(13)7-6-9(8(3)12)11(14)16-5-2/h9H,4-7H2,1-3H3
InChI key
NNOGMCQLKMLNPL-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)