문서
702390
Sigma-Aldrich
2-Bromo-5-methoxybenzaldehyde
97%
동의어(들):
3-Methoxy-6-bromobenzaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H7BrO2
CAS Number:
Molecular Weight:
215.04
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
powder
mp
71-76 °C
SMILES string
COc1ccc(Br)c(C=O)c1
InChI
1S/C8H7BrO2/c1-11-7-2-3-8(9)6(4-7)5-10/h2-5H,1H3
InChI key
XNHKTMIWQCNZST-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves