주요 문서
CLS9610100
Pyrex® graduated weathering test
volume 100 mL, O.D. × H 37 mm × 200 mm
동의어(들):
Corning® 9610
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩97,846
₩97,846
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩97,846
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.43
₩97,846
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
conical bottom tube
포장
case of 1
pack of 1
제조업체/상표
Corning 9610-100
부피 측정 범위
100 mL
O.D. × H
37 mm × 200 mm
일반 설명
Graduated upward to 0.5 mL in divisions of 0.05 mL, from 0.5 mL to 3 mL in 0.1 mL divisions, from 3 mL to 5 mL in 0.5 mL divisions and from 5 mL to 100 mL in 1 mL divisions. Made with a 3 mm vent hole located 180° from the front of the tube.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)