주요 문서
CLS8190100
Pyrex® graduated oil centrifuge tube, "To Contain"
volume 100.0 mL, accuracy: 0.02 mL, O.D. × L 45 mm × 165 mm
동의어(들):
Corning® 8190
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
12 EA
₩1,434,703
₩1,434,703
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
12 EA
₩1,434,703
About This Item
UNSPSC 코드:
41121703
NACRES:
NB.43
₩1,434,703
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
conical bottom tube
특징
subdivision 0.05 mL
포장
case of 12
pack of 2
제조업체/상표
Corning 8190-100
부피 측정 범위
100.0 mL, accuracy: 0.02 mL
O.D. × L
45 mm × 165 mm
일반 설명
In accordance with standard methods of testing for water and sediment in petroleum products. With white graduations as listed. Tube is calibrated "to contain" and the subdivisions and capacity tolerances are indicated.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)