₩685,531
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추천 제품
material
conical bottom tube
포장
case of 12
pack of 12
제조업체/상표
Corning 8180-100
O.D. × L
38 mm × 200 mm
용량
100.0 mL
일반 설명
In accordance with standard methods of testing for water and sediment in petroleum products. White graduations against a permanent red panel. Graduated upward to 0.5 mL in divisions of 0.05 mL; from 0.5 mL to 2 mL in divisions of 0.1 mL; from 2 mL to 3 mL in divisions of 0.2 mL; from 3 mL to 5 mL in divisions of 0.5 mL; from 5 mL to 10 mL in divisions of 1 mL; from 10 mL to 25 mL in divisions of 5 mL and at 50, 75 and 100 mL.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Lifetime-Red is a trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.